Få mere at vide
1-Bromohexane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -85°C |
| Tæthed | 1.18 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00000271 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | 1-Bromohexane, Hexyl bromide, 1-Bromohexane |