Få mere at vide
1-bromohexan, 99+%
Artikelnummer. 10429590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10429590 500 mL Glasflaske 500ml
10529990 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11904491 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10429590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107045000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-25-1 | C6H13Br | 165,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-25-1
Molekylær formel C6H13Br
Molekylvægt (g/mol) 165.07
MDL nummer MFCD00000271
InChI nøgle MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7ga
PubChem CID 8101
IUPAC navn 1-bromhexan
SMIL CCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromohexane
Surhed 0.1% max. (as HBr)
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 154°C to 158°C
Flammepunkt 57°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.5% max. Hexanol (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5Br
Brydningsindeks 1.4465 to 1.4485
Mængde 500 mL
Beilstein 01,144
Specifik vægtfylde 1.17
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 165.07
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromohexane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.