missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromohexane-6,6,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromohexane-6,6,6-D3 |
| CAS | 350818-70-1 |
| Molekylær formel | C6 D3 H10 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Hexane-1,1,1-d3, 6-bromo- (9 CI, ACI), 6-Bromohexane-1,1,1-d3 (ACI), 1-Bromohexane-6,6,6-d3, 1-Bromohexane-6,6,6-D3, 1-Bromohexane-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCBr |
| IUPAC navn | 6-bromo-1,1,1-trideuteriohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.0899 |
| Formel vægt | 167.0389 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?