Få mere at vide
1-Bromohexane-1,1-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromohexane-1,1-D2 |
| CAS | 78904-38-8 |
| Molekylær formel | C6 D2 H11 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Hexane-1,1-d2, 1-bromo- (9 CI, ACI), 1-Bromohexane-1,1-d2 (ACI), 1-Bromohexane-1,1-D2, 1-Bromohexane-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)CCCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1-dideuteriohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.0837 |
| Formel vægt | 166.0326 g/mol |
| Vis mere |