Få mere at vide
1-Bromohexane-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromohexane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219802-83-1 |
| Molekylær formel | C6 D4 H9 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromohexane-1,1,2,2-d4, 1-Bromohexane-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i5D2,6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.0961 |
| Formel vægt | 168.0452 g/mol |
| Vis mere |