Få mere at vide
1-Bromohexadecan, TRC
Artikelnummer. 30331808
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30331808 25 g
1 options
Artikelnummer. 30331808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68386025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Bromohexadecane
CAS 112-82-3
Molekylær formel C16H33Br
Mængde 25 g
Synonym 1-Hexadecyl Bromide, Cetyl Bromide, Hexadecyl Bromide, NSC 4193, Palmityl Bromide, n-Hexadecyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromohexadekan
Molekylvægt (g/mol) 305.34
Formel vægt 304.1766
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.