Få mere at vide
1-Bromohexadecan, TRC
Artikelnummer. 30334128
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30334128 5 g
1 options
Artikelnummer. 30334128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6838605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromohexadecane
CAS 112-82-3
Molekylær formel C16H33Br
Mængde 5 g
Synonym 1-Hexadecyl Bromide, Cetyl Bromide, Hexadecyl Bromide, NSC 4193, Palmityl Bromide, n-Hexadecyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromohexadekan
Molekylvægt (g/mol) 305.34
Formel vægt 304.1766