Få mere at vide
1-Bromohexadecan, 98%
Artikelnummer. 11422128
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422128 250 g 250g
11494180 25 g 25g
11412128 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15147.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.69 DKK
    371.65 DKK / 250g
    Spare 41.04 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305,34 g/mol
1-Bromhexadecan anvendes til fremstilling af opløselige carbon-nano-løg ved kovalent funktionalisering med hexadecylkæder, som ekstraktionsopløsningsmiddel til bestemmelse af hormonforstyrrende phenoler (EDP'er) i vandprøver ved ultralydsassisteret emulgeringsmikroekstraktionsmetode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Bromhexadecan anvendes til fremstilling af opløselige carbon-nano-løg ved kovalent
funktionalisering med hexadecylkæder, som ekstraktionsopløsningsmiddel til bestemmelse af hormonforstyrrende phenoler (EDP'er) i vandprøver ved ultralydsassisteret emulgeringsmikroekstraktionsmetode.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-82-3
Molekylær formel C16H33Br
Molekylvægt (g/mol) 305.34
MDL nummer MFCD00000230
InChI nøgle HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
PubChem CID 8213
IUPAC navn 1-bromhexadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromohexadecane
Smeltepunkt 16 °C til 18 °C
Tæthed 1
Kogepunkt 336 °C
Flammepunkt 176 °C (348 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.462
Mængde 250 g
Beilstein 773989
Opløselighedsinformation Svært at blande.
Formel vægt 305.35
Procent renhed 98%