Få mere at vide
1-bromhexadecan, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412128
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
Artikelnummer. 11412128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15147.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305.34 g/mol
1-Bromhexadecan anvendes til fremstilling af opløselige carbon-nano-løg ved kovalent funktionalisering med hexadecylkæder, som ekstraktionsopløsningsmiddel til bestemmelse af hormonforstyrrende phenoler (EDP'er) i vandprøver ved ultralydsassisteret emulgeringsmikroekstraktionsmetode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Bromhexadecan anvendes til fremstilling af opløselige carbon-nano-løg ved kovalent
funktionalisering med hexadecylkæder, som ekstraktionsopløsningsmiddel til bestemmelse af hormonforstyrrende phenoler (EDP'er) i vandprøver ved ultralydsassisteret emulgeringsmikroekstraktionsmetode.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-82-3
Molekylær formel C16H33Br
Molekylvægt (g/mol) 305.34
MDL nummer MFCD00000230
InChI nøgle HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
PubChem CID 8213
IUPAC navn 1-bromhexadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromohexadecane
Smeltepunkt 16°C to 18°C
Tæthed 1
Kogepunkt 336°C
Flammepunkt 176°C (348°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.462
Mængde 1000 g
Beilstein 773989
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 305.35
Procent renhed 98%