Få mere at vide
1-Bromohexadecan, 97%
Artikelnummer. 10104510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10104510 250 mL Glasflaske 250ml
10194500 1 L Glasflaske 1 L
11984491 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10104510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215432500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-82-3
Molekylær formel C16H33Br
Molekylvægt (g/mol) 305.34
MDL nummer MFCD00000230
InChI nøgle HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
PubChem CID 8213
IUPAC navn 1-bromhexadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromohexadecane
Smeltepunkt 17.3°C
Farve Rav til sort-brun
Tæthed 0.9990g/mL
Kogepunkt 336.0°C
Flammepunkt 177°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)15Br
Brydningsindeks 1.4609 to 1.4629
Mængde 250 mL
Beilstein 01,172
Specifik vægtfylde 0.999
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 305.33
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske efter smeltning