Få mere at vide
1-Bromohexadecane-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromohexadecane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219805-65-8 |
| Molekylær formel | C16 D4 H29 Br |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Bromohexadecane-1,1,2,2-d4, 1-Hexadecyl-1,1,2,2-d4 bromide, Cetyl-1,1,2,2-d4 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i15D2,16D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriohexadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.3619 |
| Formel vægt | 308.2017 g/mol |
| Vis mere |