Få mere at vide
1-Bromoheptane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoheptane |
| CAS | 629-04-9 |
| Molekylær formel | C7H15Br |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1-Bromo-heptane, 1-Heptyl Bromide, Heptyl Bromide, NSC 7315, n-Heptyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromoheptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.1 |
| Formel vægt | 178.0357 |