Få mere at vide
1-Bromoheptane, 99%
Artikelnummer. 10467670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10467670 250 mL Glasflaske 250ml
10020680 5 mL Glass bottle 5ml
10656754 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10467670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107032500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-04-9
Molekylær formel C7H15Br
Molekylvægt (g/mol) 179.10
MDL nummer MFCD00000273
InChI nøgle LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
IUPAC navn 1-bromheptan
SMIL CCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromoheptane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -58°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 180°C
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6Br
Brydningsindeks 1.4489 to 1.4509
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 155
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 179.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske