Få mere at vide
1-Bromoheptane, 98+%
Beskrivelse
1-bromheptan er et vigtigt forløbermateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Brandfarlig og uforenelig med oxidationsmidler, stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoheptane |
| Smeltepunkt | -58°C |
| Tæthed | 1.139 |
| Kogepunkt | 179°C to 180°C |
| Flammepunkt | 60°C (140°F) |
| Lugt | Recognizable |
| Brydningsindeks | 1.4499 |
| Mængde | 5000 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1697160 |
| Vis mere |