Få mere at vide
1-Bromoheptane, 98+%
Artikelnummer. 11467916
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467916 250 g 250g
11457916 1000 g 1000g
11477916 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14031.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
1-bromheptan er et vigtigt forløbermateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-bromheptan er et vigtigt forløbermateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Brandfarlig og uforenelig med oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-04-9
Molekylær formel C7H15Br
Molekylvægt (g/mol) 179.10
MDL nummer MFCD00000273
InChI nøgle LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
IUPAC navn 1-bromheptan
SMIL CCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromoheptane
Smeltepunkt -58°C
Tæthed 1.139
Kogepunkt 179°C to 180°C
Flammepunkt 60°C (140°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.4499
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1697160
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 179.11
Procent renhed ≥98%