Få mere at vide
1-Bromoheptane-7,7,7-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoheptane-7,7,7-D3 |
| CAS | 344253-18-5 |
| Molekylær formel | C7 D3 H12 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Heptane-1,1,1-d3, 7-bromo- (9 CI), 7-Bromoheptane-1,1,1-d3, 1-Bromoheptane-7,7,7-d3, 1-Bromoheptane-7,7,7-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCBr |
| IUPAC navn | 7-bromo-1,1,1-trideuterioheptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.1165 |
| Formel vægt | 181.0545 g/mol |
| Vis mere |