missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromoheptane-7,7,7-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoheptane-7,7,7-D3 |
| CAS | 344253-18-5 |
| Molekylær formel | C7 D3 H12 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Heptane-1,1,1-d3, 7-bromo- (9 CI), 7-Bromoheptane-1,1,1-d3, 1-Bromoheptane-7,7,7-d3, 1-Bromoheptane-7,7,7-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCBr |
| IUPAC navn | 7-bromo-1,1,1-trideuterioheptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.1165 |
| Formel vægt | 181.0545 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?