Få mere at vide
1-Bromoheptane-1-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoheptane-1-D |
| CAS | 38007-40-8 |
| Molekylær formel | C7 D H14 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Heptane-1-d, 1-bromo- (9 CI), 1-Bromoheptane-1-d1, 1-Bromoheptane-1-d, 1-Bromoheptane-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3/i7D |
| SMIL | [2 H]C(Br)CCCCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1-deuterioheptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.1042 |
| Formel vægt | 179.042 g/mol |
| Vis mere |