Få mere at vide
(1-Bromoethyl)benzen, TRC
Artikelnummer. 30337403
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30337403 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30337403 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB151411500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Bromoethyl)benzene
CAS 585-71-7
Molekylær formel C8H9Br
Mængde 500 mg
Synonym Benzene, (1-bromoethyl)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), (1-Bromoethyl)benzene (ACI), (±)-(1-Bromoethyl)benzene, (±)-1-Bromo-1-phenylethane, (±)-1-Phenylethyl bromide, (α-Bromoethyl)benzene, 1-(1-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethane, 1-Phenethyl bromide, 1-Phenyl-1-bromoethane, 1-Phenylbromoethane, 1-Phenylethyl bromide, NSC 8052, α-Methylbenzyl bromide, α-Phenethyl bromide, α-Phenylethyl bromide
InChI formel InChI=1S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
SMIL CC(Br)c1ccccc1
IUPAC navn 1-bromoethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 185.06
Formel vægt 183.9888