Få mere at vide
(1-bromoethyl)benzen, 97%
Artikelnummer. 11432868
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432868 500 g 500g
11412868 25 g 25g
11422868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16839.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 585-71-7 | C8H9Br | 185,064 g/mol
(1-Bromethyl)benzen er blevet anvendt i kontrolleret radikal polymerisation af styren, i asymmetrisk esterificering af benzoesyre i nærværelse af en chiral cyklisk guanidin og som initiator i syntesen af bromtermineret polyp-methoxystyren og polystyren via atomoverførselsradikalpolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Bromethyl)benzen er blevet anvendt i kontrolleret radikal polymerisation af styren, i asymmetrisk esterificering af benzoesyre i nærværelse af en chiral cyklisk guanidin og som initiator i syntesen af bromtermineret polyp-methoxystyren og polystyren via atomoverførselsradikalpolymerisation.
Opløselighed Opløselig i
alkohol, ether og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Må ikke opbevares sammen med stærkt basiske og oxiderende materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-71-7
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00000139
InChI nøgle CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
PubChem CID 11454
IUPAC navn 1-bromethylbenzen
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Bromoethyl)benzene
Smeltepunkt -65 °C
Tæthed 1.356
Kogepunkt 200 °C
Flammepunkt 81 °C (177 °F)
Brydningsindeks 1.56
Mængde 500 g
Beilstein 507210
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, æter og benzen.
Formel vægt 185.06
Procent renhed 97%