Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (1-Bromoethyl)benzene |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Brun til gul |
| Tæthed | 1.3500g/mL |
| Kogepunkt | 94,0 °C (16,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 81 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |