Få mere at vide
1-Bromoethyl Acetate (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoethyl Acetate |
| CAS | 40258-78-4 |
| Molekylær formel | C4H7BrO2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (RS)-1-Acetoxyethyl Bromide, 1-Acetoxyethyl Bromide, 1-Bromoethyl Acetate, alpha-Bromoethyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(5)7-4(2)6/h3H,1-2H3 |
| SMIL | CC(Br)OC(=O)C |
| IUPAC navn | 1-bromoethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 167 |
| Formel vægt | 165.9629 |