missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-(1-Bromoethyl-2,2,2-d3)benzene, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Bromoethyl)benzene-D3 (ethyl-2,2,2-D3) |
| CAS | 23088-42-8 |
| Molekylær formel | C8 D3 H6 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, (1-bromoethyl-2,2,2-d3)- (8 CI, 9 CI, ACI), (1-Bromoethyl-2,2,2-d3)benzene (ACI), (1-Bromoethyl)benzene-D3 (ethyl-2,2,2-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Br)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (1-bromo-2,2,2-trideuterioethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.0796 |
| Formel vægt | 187.0076 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?