Få mere at vide
1-Bromoeicosan, TRC
Artikelnummer. 30335295
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30335295 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30335295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6788382.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromoeicosane
CAS 4276-49-7
Molekylær formel C20H41Br
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Bromoicosane, 1-Ecosyl Bromide, Eicosyl Bromide, NSC 87634, n-Eicosyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromoicosan
Molekylvægt (g/mol) 361.44
Formel vægt 360.2392