Få mere at vide
1-Bromoeicosan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoeicosane |
| CAS | 4276-49-7 |
| Molekylær formel | C20H41Br |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Bromoicosane, 1-Ecosyl Bromide, Eicosyl Bromide, NSC 87634, n-Eicosyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromoicosan |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.44 |
| Formel vægt | 360.2392 |