Få mere at vide
1-Bromododekan (n-Laurylbromid), TRC
Artikelnummer. 30331197
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30331197 100 g
1 options
Artikelnummer. 30331197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686548100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Bromododecane (n-Lauryl Bromide)
CAS 143-15-7
Molekylær formel C12H25Br
Mængde 100 g
Synonym 1-Dodecyl Bromide, 12-Bromododecane, Dodecyl Bromide, Lauryl Bromide, NSC 6786, n-Dodecyl Bromide, n-Lauryl Bromide
InChI formel InChI=1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromododekan
Molekylvægt (g/mol) 249.23
Formel vægt 248.114
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.