Få mere at vide
1-Bromododekan (n-Laurylbromid), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromododecane (n-Lauryl Bromide) |
| CAS | 143-15-7 |
| Molekylær formel | C12H25Br |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 1-Dodecyl Bromide, 12-Bromododecane, Dodecyl Bromide, Lauryl Bromide, NSC 6786, n-Dodecyl Bromide, n-Lauryl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromododekan |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.23 |
| Formel vægt | 248.114 |