Få mere at vide
1-Bromododekan, 98%
Artikelnummer. 11994481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11994481 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10070640 250 mL Glasflaske 250ml
10764211 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106910025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-15-7
Molekylær formel C12H25Br
Molekylvægt (g/mol) 249.23
InChI nøgle PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
IUPAC navn 1-bromododecan
SMIL CCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromododecane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -11 °C til 9 °C
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 134,0 °C til 135,0 °C (6,0 mmHg)
Flammepunkt 110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11Br
Brydningsindeks 1,4570 til 1,4590
Mængde 2.5 L
Beilstein 01,II,133
Merck Index 15,5444
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 249.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske