Få mere at vide
1-Bromododekan, 98%
Artikelnummer. 11423284
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423284 5000 g 5000g
11413284 250 g 250g
11403284 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423284 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10600.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249,236 g/mol
1-Bromododecan anvendes som opløsningsmiddel. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af overfladeaktive stoffer, lægemidler og andre organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromododecan anvendes som opløsningsmiddel. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af overfladeaktive stoffer, lægemidler og andre organiske forbindelser.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-15-7
Molekylær formel C12H25Br
Molekylvægt (g/mol) 249.236
MDL nummer MFCD00000225
InChI nøgle PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
IUPAC navn 1-bromododecan
SMIL CCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromododecane
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 276 °C
Flammepunkt 146 °C (294 °F)
Lugt Svag
Lineær formel CH3(CH2)11Br
Brydningsindeks 1.458
Mængde 5000 g
Beilstein 506159
Merck Index 14,5389
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 249.24
Procent renhed 98%