Få mere at vide
1-Bromdocosan, TRC
Artikelnummer. 30335403
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30335403 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30335403 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6788502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromodocosane
CAS 6938-66-5
Molekylær formel C22H45Br
Mængde 2.5 g
Synonym Behenyl Bromide, Docosyl Bromide, NSC 53991, S 71281
InChI formel InChI=1S/C22H45Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h2-22H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromodocosan
Molekylvægt (g/mol) 389.5
Formel vægt 388.2705