Få mere at vide
1-Bromdocosan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromodocosane |
| CAS | 6938-66-5 |
| Molekylær formel | C22H45Br |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Behenyl Bromide, Docosyl Bromide, NSC 53991, S 71281 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H45Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h2-22H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromodocosan |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.5 |
| Formel vægt | 388.2705 |