Få mere at vide
1-Bromdocosan, TRC
Artikelnummer. 30338745
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30338745 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30338745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB678850250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromodocosane
CAS 6938-66-5
Molekylær formel C22H45Br
Mængde 250 mg
Synonym Behenyl Bromide, Docosyl Bromide, NSC 53991, S 71281
InChI formel InChI=1S/C22H45Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h2-22H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromodocosan
Molekylvægt (g/mol) 389.5
Formel vægt 388.2705