Få mere at vide
1-Bromodecane-d21, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromodecane-D21 |
| CAS | 98195-39-2 |
| Molekylær formel | C10 D21 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Decane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-d21, 10-bromo- (9 CI), 1-Bromodecane-d21, 1-Bromodecane-D21, 10-Bromodecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-d21, 1-Bromodecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-d21, 1-Decyl-d21 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosadeuteriodecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.3071 |
| Formel vægt | 241.2145 g/mol |
| Vis mere |