Få mere at vide
1-Bromodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433754
Mængde:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
100g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433754
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11340.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112-29-8 | C10H21Br | 221.18 g/mol
1-Bromodecane bruges til at producere decanal. Det bruges også i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromodecane bruges til at fremstille decanal. Det bruges også i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med de mest almindelige organiske opløsningsmidler som ethanol, ethylether og chloroform. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Må ikke opbevares sammen med stærkt basiske eller oxiderende materialer. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-29-8
Molekylær formel C10H21Br
Molekylvægt (g/mol) 221.18
MDL nummer MFCD00000221
InChI nøgle MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
PubChem CID 8173
IUPAC navn 1-bromodecan
SMIL CCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromodecane
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.067
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Lineær formel CH3(CH2)9Br
Brydningsindeks 1.456
Mængde 500 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1735227
Opløselighedsinformation Miscible with most common organic solvents like ethanol,ethyl ether and chloroform. Not miscible in water.
Formel vægt 221.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromodecane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Bromodecane