Få mere at vide
1-Bromodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424190
Mængde:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
100g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424190
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11340.0C
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112-29-8 | C10H21Br | 221.18 g/mol
1-Bromodecane bruges til at producere decanal. Det bruges også i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromodecane bruges til at fremstille decanal. Det bruges også i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med de mest almindelige organiske opløsningsmidler som ethanol, ethylether og chloroform. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Må ikke opbevares sammen med stærkt basiske eller oxiderende materialer. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-29-8
Molekylær formel C10H21Br
Molekylvægt (g/mol) 221.18
MDL nummer MFCD00000221
InChI nøgle MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
PubChem CID 8173
IUPAC navn 1-bromodecan
SMIL CCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromodecane
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.067
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Lineær formel CH3(CH2)9Br
Brydningsindeks 1.456
Mængde 10,000 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1735227
Opløselighedsinformation Miscible with most common organic solvents like ethanol,ethyl ether and chloroform. Not miscible in water.
Formel vægt 221.19
Procent renhed 98%