Få mere at vide
1-Bromodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414190
Skift visning
Mængde:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414190 100 g 100g
11433754 500 g 500g
11443754 2500 g 2500g
11424190 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11340.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112-29-8 | C10H21Br | 221.18 g/mol
1-Bromodecane bruges til at producere decanal. Det bruges også i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromodecane bruges til at fremstille decanal. Det bruges også i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med de mest almindelige organiske opløsningsmidler som ethanol, ethylether og chloroform. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Må ikke opbevares sammen med stærkt basiske eller oxiderende materialer. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-29-8
Molekylær formel C10H21Br
Molekylvægt (g/mol) 221.18
MDL nummer MFCD00000221
InChI nøgle MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
PubChem CID 8173
IUPAC navn 1-bromodecan
SMIL CCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromodecane
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.067
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Lineær formel CH3(CH2)9Br
Brydningsindeks 1.456
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1735227
Opløselighedsinformation Miscible with most common organic solvents like ethanol,ethyl ether and chloroform. Not miscible in water.
Formel vægt 221.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromodecane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromodecane