Få mere at vide
1-Bromodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543911 1 kg Glasflaske 1kg
10327870 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163600010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-29-8 | C10H21Br | 221.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-29-8
Molekylær formel C10H21Br
Molekylvægt (g/mol) 221.18
MDL nummer MFCD00000221
InChI nøgle MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
PubChem CID 8173
IUPAC navn 1-bromodecan
SMIL CCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromodecane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -29.6°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt 94°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9Br
Brydningsindeks 1.4550 to 1.457
Mængde 1 kg
Beilstein 01, II, 130
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vægt 221.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromodecane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.