Få mere at vide
1-Bromodecane-10,10,10-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromodecane-10,10,10-D3 |
| CAS | 284474-47-1 |
| Molekylær formel | C10 D3 H18 Br |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Decane-1,1,1-d3, 10-bromo- (9 CI), 1-Bromodecane-d3, 1-Bromodecane-10,10,10-D3, 10-Bromodecane-1,1,1-d3, 1-Bromodecane-10,10,10-d3, 1-Decyl-10,10,10-d3 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 10-bromo-1,1,1-trideuteriodecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.1962 |
| Formel vægt | 223.1015 g/mol |
| Vis mere |