missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromodecane-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromodecane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219805-58-9 |
| Molekylær formel | C10 D4 H17 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Bromodecane-d4, 1-Bromodecane-1,1,2,2-D4, 1-Bromodecane-1,1,2,2-d4, 1-Decyl-1,1,2,2-d4 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i9D2,10D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriodecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.2024 |
| Formel vægt | 224.1078 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?