missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1-Bromocyclopentyl)phenyl-methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Bromocyclopentyl)phenyl-methanone |
| CAS | 6740-66-5 |
| Molekylær formel | C12H13BrO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Bromocyclopentyl Phenyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13BrO/c13-12(8-4-5-9-12)11(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2 |
| SMIL | BrC1(CCCC1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (1-bromocyclopentyl)-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.14 |
| Formel vægt | 252.015 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?