Få mere at vide
1-Bromocyclopentyl 2-Chlorophenyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromocyclopentyl 2-Chlorophenyl Ketone |
| CAS | 6740-86-9 |
| Molekylær formel | C12H12BrClO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (1-Bromocyclopentyl)(2-chlorophenyl)methanone, 1-Bromocyclopentyl o-Chlorophenyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12BrClO/c13-12(7-3-4-8-12)11(15)9-5-1-2-6-10(9)14/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2 |
| SMIL | Clc1ccccc1C(=O)C2(Br)CCCC2 |
| IUPAC navn | (1-bromocyclopentyl)-(2-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.58 |
| Formel vægt | 285.976 |