missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Bromocyclopentyl 2-Chlorophenyl Ketone, TRC

Artikelnummer. 30344927
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344927 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB682690500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Bromocyclopentyl 2-Chlorophenyl Ketone
CAS 6740-86-9
Molekylær formel C12H12BrClO
Mængde 500 mg
Synonym (1-Bromocyclopentyl)(2-chlorophenyl)methanone, 1-Bromocyclopentyl o-Chlorophenyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C12H12BrClO/c13-12(7-3-4-8-12)11(15)9-5-1-2-6-10(9)14/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
SMIL Clc1ccccc1C(=O)C2(Br)CCCC2
IUPAC navn (1-bromocyclopentyl)-(2-chlorophenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 287.58
Formel vægt 285.976
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.