Få mere at vide
1-bromobutan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromobutane |
| CAS | 109-65-9 |
| Molekylær formel | C4H9Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Bromobutane, 1-Butyl Bromide, Butyl Bromide, n-Butyl Bromide; |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromobutan |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.02 |
| Formel vægt | 135.9888 |