Få mere at vide
1-Bromobutane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15868600
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15868600 500 mL
15858600 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15868600 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8016020500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-65-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 137.02
Tekniske data
Smeltepunkt -112°C
Tæthed 1.27 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00000260
Mængde 500 mL
Synonym 1-Bromobutane, Butyl bromide, 1-Bromobutane