Få mere at vide
1-Bromobutane-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromobutane-d3 |
| CAS | 55724-42-0 |
| Molekylær formel | C4 D3 H6 Br |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Bromobutane-d3, 1-Butyl Bromide-d3, Butyl Bromide-d3, n-Butyl Bromide-d3, 4-Bromobutane-1,1,1-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CCCBr |
| IUPAC navn | 4-bromo-1,1,1-trideuteriobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.04 |
| Formel vægt | 139.0076 |