Få mere at vide
1-bromobutan, 99%
Artikelnummer. 11390360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11390360 10 L Plast tromle 10 L
10387763 50 mL Glasflaske 50ml
10509820 250 mL Glasflaske 250ml
10704601 1 L Glasflaske 1 L
10338853 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11390360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106770100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-65-9
Molekylær formel C4H9Br
Molekylvægt (g/mol) 137.02
MDL nummer MFCD00000260
InChI nøgle MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
IUPAC navn 1-brombutan
SMIL CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromobutane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -112,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 100,0 °C til 104,0 °C
Flammepunkt 10 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CH3(CH2)3Br
Brydningsindeks 1,4380 til 1,4404
Mængde 10 L
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1555
Specifik vægtfylde 1.27
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,608 g/L (30 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, acetone, chloroform, benzen og ccl4
Formel vægt 137.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.