Få mere at vide
1-Bromobutane, 98+%
Artikelnummer. p-7080941
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
Product Code. 11493454
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10696.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137.02 g/mol
1-Bromobutan bruges som mellemprodukt i organisk syntese og som opløsningsmiddel til rengøring og affedtning. Det fungerer som et alkyleringsmiddel samt til at fremstille organometalliske forbindelser såsom n-butyllithium. Det er også involveret i syntesen af procain og tetracain. Det reagerer med magnesiummetal for at fremstille Grignard-reagenset, som bruges til at danne carbon-carbon-bindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromobutan anvendes som mellemprodukt i organisk syntese og som opløsningsmiddel til rengøring og affedtning. Det fungerer som et alkyleringsmiddel samt til at fremstille organometalliske forbindelser såsom n-butyllithium. Det er også involveret i syntesen af procain og tetracain. Det reagerer med magnesiummetal for at fremstille Grignard-reagenset, som bruges til at danne carbon-carbon-bindinger.
Opløselighed
Blandbar med ethanol og diethylether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, magnesium, kalium, natrium og natriumoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-65-9
Molekylær formel C4H9Br
Molekylvægt (g/mol) 137.02
MDL nummer MFCD00000260
InChI nøgle MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
IUPAC navn 1-brombutan
SMIL CCCCBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Bromobutane
Smeltepunkt °C to 112°C
Tæthed 1.275 g/mL
Kogepunkt 101°C to 102°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Analyseprocentområde >98%
Lineær formel CH3(CH2)3Br
Brydningsindeks 1.44
Mængde 500 g
FN nummer UN1126
Beilstein 1098260
Merck Index 14,1553
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formel vægt 137.03
Procent renhed ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromobutane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Butyl bromide