Få mere at vide
1-bromobutan, 98+%
Artikelnummer. 11493454
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493454 500 g 500g
11403464 2500 g 2500g
11413464 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10696.36
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137,02 g/mol
1-Bromobutan bruges som mellemprodukt i organisk syntese og som opløsningsmiddel til rengøring og affedtning. Det fungerer som et alkyleringsmiddel samt til at fremstille organometalliske forbindelser såsom n-butyllithium. Det er også involveret i syntesen af procain og tetracain. Det reagerer med magnesiummetal for at fremstille Grignard-reagenset, som bruges til at danne carbon-carbon-bindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromobutan anvendes som mellemprodukt i organisk syntese og som opløsningsmiddel til rengøring og affedtning. Det fungerer som et alkyleringsmiddel samt til at fremstille organometalliske forbindelser såsom n-butyllithium. Det er også involveret i syntesen af procain og tetracain. Det reagerer med magnesiummetal for at fremstille Grignard-reagenset, som bruges til at danne carbon-carbon-bindinger.
Opløselighed
Blandbar med ethanol og diethylether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, magnesium, kalium, natrium og natriumoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-65-9
Molekylær formel C4H9Br
Molekylvægt (g/mol) 137.02
MDL nummer MFCD00000260
InChI nøgle MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
IUPAC navn 1-brombutan
SMIL CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromobutane
Smeltepunkt °C til 112 °C
Tæthed 1.275 g/mL
Kogepunkt 101 °C til 102 °C
Flammepunkt 20 °C (68 °F)
Analyseprocentområde >98%
Lineær formel CH3(CH2)3Br
Brydningsindeks 1.44
Mængde 500 g
FN nummer UN1126
Beilstein 1098260
Merck Index 14,1553
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol og diethylether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 137.03
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyl bromide