Få mere at vide
1-Bromobutane-4,4,4-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromobutane-d3 |
| CAS | 55724-42-0 |
| Molekylær formel | C4 D3 H6 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Bromobutane-d3, 1-Butyl Bromide-d3, Butyl Bromide-d3, n-Butyl Bromide-d3, 4-Bromobutane-1,1,1-d3; |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCBr |
| IUPAC navn | 4-bromo-1,1,1-trideuteriobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.04 |
| Formel vægt | 139.0076 g/mol |
| Vis mere |