Få mere at vide
1-Bromobutane-3,3,4,4,4-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromobutane-3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 1219805-37-4 |
| Molekylær formel | C4 D5 H4 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 4-Bromobutane-1,1,1,2,2-d5, 1-Bromobutane-3,3,4,4,4-d5, 1-Bromobutane-3,3,4,4,4-D5, 1-Bromobutane-d5, n-Butyl bromide-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCBr |
| IUPAC navn | 4-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.0491 |
| Formel vægt | 141.0201 g/mol |
| Vis mere |